missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30960257
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30960257 5 g
30960256 25 g
30960056 100 g
30951279 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30960257 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD108035g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
CAS 328-75-6
Summenformel C8H3F6NO2
MDL-Nummer MFCD00000384
Menge 5 g
SMILES FC(C1=CC(C(F)(F)F)=CC([N+]([O-])=O)=C1)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 259.11
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.