Learn More
1-Nitro-4-n-Propylbenzol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498869
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15498869
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07730.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10342-59-3 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10342-59-3
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD00051839
InChI-Schlüssel SXQBFCVVZIYXHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-nitro-4-propyl-benzene, 1-nitro-4-n-propylbenzene, 4-nitro-n-propylbenzene, 4-propylnitrobenzene, benzene, 1-nitro-4-propyl, p-nitropropylbenzene, p-propylnitrobenzene, 1-nitro-4-propylbenzol
PubChem CID 82559
IUPAC-Name 1-Nitro-4-propylbenzol
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Nitro-4-n-propylbenzene
Schmelzpunkt -14°C
Siedepunkt 96°C to 100°C (2 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2043939
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 96%