Learn More
1-Nitro-4-(Trifluormethoxy)benzol, 98+%
Artikelnummer. 11319745
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11319745
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19783.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1-Nitro-4-(trifluormethoxy)benzol ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in der Pharmezeutik, in Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 713-65-5
Summenformel C7H4F3NO3
Molekulargewicht (g/mol) 207.11
MDL-Nummer MFCD00040302
InChI-Schlüssel UBEIKVUMDBCCRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-nitro-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy nitrobenzene, p-nitrotrifluoromethoxybenzene, 4-nitro-1-trifluoromethoxybenzene, 1-nitro-4-trifluoromethoxy-benzene, p-nitrotrifluoromethoxybenzen, benzene, 1-nitro-4-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4'-nitroanisole, p-nitrotrifluoroanisole
PubChem CID 522405
IUPAC-Name 1-nitro-4-(trifluormethoxy)benzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Schmelzpunkt 15°C
Dichte 1.447
Siedepunkt 87°C to 89°C (15 mmHg)
Brechungsindex 1.467
Menge 1 g
Beilstein 1966388
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 207.11
Reinheit (%) ≥98%