Learn More
1-Nitro-4-(Trifluormethoxy)benzol, 98+%
Artikelnummer. 11339745
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11339745 25 g 25 Gramm
11319745 1 g 1 Gramm
11329745 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339745 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19783.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1-Nitro-4-(trifluormethoxy)benzol ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in der Pharmezeutik, in Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 713-65-5
Summenformel C7H4F3NO3
Molekulargewicht (g/mol) 207.11
MDL-Nummer MFCD00040302
InChI-Schlüssel UBEIKVUMDBCCRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-nitro-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy nitrobenzene, p-nitrotrifluoromethoxybenzene, 4-nitro-1-trifluoromethoxybenzene, 1-nitro-4-trifluoromethoxy-benzene, p-nitrotrifluoromethoxybenzen, benzene, 1-nitro-4-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4'-nitroanisole, p-nitrotrifluoroanisole
PubChem CID 522405
IUPAC-Name 1-nitro-4-(trifluormethoxy)benzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Schmelzpunkt 15°C
Dichte 1.447
Siedepunkt 87°C to 89°C (15 mmHg)
Brechungsindex 1.467
Menge 25 g
Beilstein 1966388
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 207.11
Reinheit (%) ≥98%