Learn More
1-Nitroso-2-naphthol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10123060 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10123060 25 g Glasflasche 25 Gramm
10183100 100 g Glasflasche 100 Gramm
10489060 500 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10123060 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 151530250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.60 €
    41.65 € / 25 Gramm
    Sparen 7.95 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 131-91-9 | C10H7NO2 | 173.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131-91-9
Summenformel C10H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.17
MDL-Nummer MFCD00003884
InChI-Schlüssel YXAOOTNFFAQIPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-nitroso-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-nitroso, nitroso-beta-naphthol, 2-naphthol, 1-nitroso, 1-nitroso-2-naftol, zelen moridlova 4, zelen moridlova 4 czech, alpha-nitroso-beta-naphthol, 1-nitroso-2-naftol czech, unii-757i55u2qx
PubChem CID 8580
IUPAC-Name 1-Nitrosonaphthalen-2-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2N=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Nitroso-2-naphthol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 104.0°C to 108.0°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ONC10H6OH
Menge 25 g
Beilstein 07, 712
Merck Index 15, 6728
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene,carbon,disulfide,caustic alkali solutions and glacial,acetic acid,slightly soluble in cold petroleum ether
Formelmasse 173.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Nitroso-2-naphthol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.