Learn More
1-(o-Tolyl)Piperazin, 97 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(o-Tolyl)piperazine |
Schmelzpunkt | 45°C to 48°C |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3263 |
Formelmasse | 176.26 |
Reinheit (%) | 97% |