Learn More
1-(p-Toluolsulfonyl)imidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15234218 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15234218 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15234218 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 223300250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole
CAS 2232-08-8
Schmelzpunkt 75.0°C to 80.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Summenformel C10H10N2O2S
MDL-Nummer MFCD00005285
Menge 25 g
Synonym 1-p-toluenesulfonyl imidazole, 1-tosyl-1h-imidazole, n-tosylimidazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl-1h-imidazole, 1-tosylimidazole, 1-p-toluenesulphonyl imidazole, 1-p-tolylsulfonyl imidazole, 1h-imidazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl, 1-toluene-p-sulphonyl imidazole, 1-4-methylbenzenesulfonyl imidazole
InChI-Schlüssel YJYMYJRAQYREBT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1C=CN=C1
IUPAC-Name 1-(4-Methylphenyl)sulfonylimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 222.26
PubChem CID 75219
Formelmasse 222.26
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.