Learn More
(1-Pentyl)-Triphenylphosphoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474204
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474204 100 g 100 Gramm
11464204 25 g 25 Gramm
11484204 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474204 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12534.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 21406-61-1 | C23H26BrP | 413.34 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar. Löslich in Methanol und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21406-61-1
Summenformel C23H26BrP
Molekulargewicht (g/mol) 413.34
MDL-Nummer MFCD00031630
InChI-Schlüssel VAUKWMSXUKODHR-UHFFFAOYSA-M
Synonym pentyltriphenylphosphonium bromide, amyltriphenylphosphonium bromide, n-amyl triphenylphosphonium bromide, pentyltriphenylphosphanium bromide, 1-pentyl triphenylphosphonium bromide, triphenyl-n-amylphosphonium bromide, pentyl triphenyl phosphanium bromide, phosphonium, pentyltriphenyl-, bromide, pentyl triphenyl phosphonium bromide, pubchem15722
PubChem CID 2724565
IUPAC-Name pentyl(triphenyl)phosphanium;bromid
SMILES [Br-].CCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Pentyl)triphenylphosphonium bromide
Schmelzpunkt 164°C to 166°C
Menge 100 g
Beilstein 3580453
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Partly miscible in water. Soluble in methanol and chloroform.
Formelmasse 413.33
Reinheit (%) 98%