Learn More
1-Phenanthrol, TRC
Artikelnummer. 30006677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006677 5 mg 5 Milligramm
30004631 25 mg 25 Milligramm
30006671 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006677 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2950005MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2433-56-9
Summenformel C14 H10 O
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
Synonym 1-Phenanthrenol (9CI, ACI), 1-Phenanthrol (6CI, 7CI, 8CI), 1-Hydroxyphenanthrene, NSC 44471
IUPAC-Name phenanthren-1-ol
SMILES Oc1cccc2c1ccc3ccccc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hydroxyphenanthrene
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H10O/c15-14-7-3-6-12-11-5-2-1-4-10(11)8-9-13(12)14/h1-9,15H
Formelmasse 194.0732