Learn More
1-Phenoxy-2-propanol, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11331637 50 g 50 Gramm
11341637 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331637 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04596.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 770-35-4 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 770-35-4
Summenformel C9H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
MDL-Nummer MFCD00016861
InChI-Schlüssel IBLKWZIFZMJLFL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-phenoxy-2-propanol, 2-propanol, 1-phenoxy, phenoxyisopropanol, propylene phenoxetol, 2-phenoxy-1-methylethanol, 1-phenoxy-propan-2-ol, phenyl-.beta.-hydroxypropyl ether, dsstox_cid_7312, dsstox_rid_78402, dsstox_gsid_27312
PubChem CID 92839
IUPAC-Name 1-Phenoxypropan-2-ol
SMILES CC(O)COC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenoxy-2-propanol
Dichte 1.06
Siedepunkt 242°C to 244°C
Flammpunkt 120°C (248°F)
Brechungsindex 1.523
Menge 50 g
Beilstein 1941356
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch