Learn More
1-Phenyl-1,2,3-Butantrion2-oxim, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11393946 5 g 5 Gramm
11383946 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393946 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17073.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6797-44-0 | C10H9NO3 | 191.186 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6797-44-0
Summenformel C10H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 191.186
MDL-Nummer MFCD00466576
InChI-Schlüssel JVPIIQSFMRUIAP-PKNBQFBNSA-N
Synonym 1-phenyl-1,2,3-butanetrione 2-oxime, 1,2,3-butanetrione, 1-phenyl-, 2-oxime, 1-phenylbutane-1,2,3-trione 2-oxime, 2-hydroxyimino-1-phenylbutane-1,3-dione, 3-isonitrosobenzoylacetone, 2-hydroxyimino-1-phenyl-1,3-butanedione, 2e-1-phenyl-1,2,3-butanetrione 2-oxime #, 2z-2-n-hydroxyimino-1-phenylbutane-1,3-dione
PubChem CID 9576558
IUPAC-Name (2E)-2-hydroxyimino-1-phenylbutan-1,3-dion
SMILES CC(=O)C(=NO)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-1,2,3-butanetrione 2-oxime
Schmelzpunkt 128°C to 130°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 1946580
Formelmasse 191.19
Reinheit (%) ≥98%