Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Phenyl-1-propanol |
| Namenshinweis | 99% |
| CAS | 93-54-9 |
| CAS Min. % | 98.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.9900g/mL |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |