Learn More
1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337385
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11337385 5 g -
11327385 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337385 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05308.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13735-81-4 | C11H16OSi | 192.333 g/mol
1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene has been used in the synthesis of β-amino ketones in water via Mannich-type reaction and cis-2,6-disubstituted dihydropyrans via three-component, one-pot cascade reaction. It is also used as chemical additives and intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylen wurde bei der Synthese von β-Aminoketonen in Wasser über Mannich-Reaktion und Cis-2,6-disubstituierte Dihydropyrane über eine Drei-Komponenten-Kaskadenreaktion in einer Reaktion verwendet. Es wird auch als chemischer Zusatzstoff und Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13735-81-4
Summenformel C11H16OSi
Molekulargewicht (g/mol) 192.333
MDL-Nummer MFCD00008582
InChI-Schlüssel AFFPCIMDERUIST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-trimethylsiloxyethylene, trimethyl 1-phenylvinyl oxy silane, 1-phenyl-1-trimethylsilyloxyethylene, 1-phenyl-1-trimethylsiloxy ethylene, 1-phenyl-1-trimethylsilyloxy ethylene, benzene, 1-trimethylsilyl oxy ethenyl, silane, trimethyl 1-phenylethenyl oxy, acmc-209ccf
PubChem CID 117406
IUPAC-Name Trimethyl(1-phenylethenoxy)silan
SMILES C[Si](C)(C)OC(=C)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Siedepunkt 53°C to 54°C (1mmHg)
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene
Menge 5 g
Flammpunkt 78°C (172°F)
Brechungsindex 1.502
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.938
Beilstein 1306914
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 192.34
Reinheit (%) 97%