Learn More
1-Phenyl-2-propyn-1-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482162 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15482162 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15482162 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 456430010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-2-propyn-1-one
CAS 3623-15-2
Schmelzpunkt 51.0°C to 52.0°C
Siedepunkt 90.0°C (0.8 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H6O
MDL-Nummer MFCD06661646
Menge 1 g
Synonym 1-phenyl-2-propyn-1-one, propiolophenone, benzoylacetylene, propynophenone, propioloylbenzene, ethyne, benzoyl, ethynyl phenyl ketone, phenyl ethynyl ketone, 3-oxo-3-phenylpropyne, 2-propyn-1-one, 1-phenyl
InChI-Schlüssel JITPLZPWKYUTDM-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C(C#C)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 1-phenylprop-2-yn-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 130.15
PubChem CID 77179
Formelmasse 130.15
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Phenyl-2-propyn-1-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.