Learn More
1-Phenyl-2-thiourea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10036383 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10036383 100 g Glasflasche 100 Gramm
10616792 5 g Glasflasche 5 Gramm
10107703 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10036383 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 207251000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00 €
    162.65 € / 100 Gramm
    Sparen 33.35 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 103-85-5 | C7H8N2S | 152.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-85-5
Summenformel C7H8N2S
Molekulargewicht (g/mol) 152.22
MDL-Nummer MFCD00004933
InChI-Schlüssel FULZLIGZKMKICU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylthiourea, 1-phenylthiourea, 1-phenyl-2-thiourea, phenylthiocarbamide, thiourea, phenyl, phenyl-2-thiourea, fenylthiomocovina, urea, 1-phenyl-2-thio, rcra waste number p093, phenyl-thiourea
PubChem CID 676454
ChEBI CHEBI:46261
IUPAC-Name phenylthiourea
SMILES NC(=S)NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-2-thiourea
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 148°C to 150°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5NHCSNH2
Menge 100 g
Beilstein 12, 388
Merck Index 15, 7424
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,aq.ether,naoh,ethanol
Formelmasse 152.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver