Learn More
1-Phenyl-3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Phenyl-3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol |
| Menge | 5 g |
| Flammpunkt | 110°C (230°F) |
| Formelmasse | 204.34 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Brechungsindex | 1.5193 |
| Dichte | 0.961 |