Learn More
1-Phenyl-3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440228
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15440228 25 g 25 Gramm
15430228 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440228 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53426.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 89530-34-7 | C12H16OSi | 204.344 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89530-34-7
Summenformel C12H16OSi
Molekulargewicht (g/mol) 204.344
MDL-Nummer MFCD05864336
InChI-Schlüssel RVTDALNDYLDVMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 1-phenyl-3-trimethylsilyl prop-2-yn-1-ol, benzenemethanol, a-2-trimethylsilyl ethynyl, acmc-20ln8h, alpha-trimethylsilyl ethynylbenzyl alcohol, 4,4-dimethyl-1-phenyl-4-silapent-2-yn-1-ol, alpha-trimethylsilyl ethynyl-benzenemethanol, alpha-trimethylsilyl-ethynyl-benzenemethanol, alpha-trimethylsilyl ethynyl-benzene-methanol, 1-phenyl-3-1,1,1-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol
PubChem CID 2760416
IUPAC-Name 1-Penyl-3-trimethylsilylprop-2-yn-1-ol
SMILES C[Si](C)(C)C#CC(C1=CC=CC=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol
Menge 25 g
Flammpunkt 110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5193
Dichte 0.961
Formelmasse 204.34
Reinheit (%) 97%