Learn More
[1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-2-yl]methanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10467992
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10467992 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10314422 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10467992 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC03309DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 73282-11-8
Summenformel C15H13NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 287.33
MDL-Nummer MFCD03086093
InChI-Schlüssel LRYLVFIUTJMZBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-yl methanol, 1-benzenesulfonyl indol-2-yl methanol, 1-phenylsulfonyl-1h-indole-2-methanol, 1h-indole-2-methanol,1-phenylsulfonyl, 1-benzenesulfonyl-1h-indol-2-yl methanol
PubChem CID 2776227
SMILES OCC1=CC2=CC=CC=C2N1S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-2-yl]methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name [1-(benzenesulfonyl)-1H-indol-2-yl]methanol
Formelmasse 287.34
Reinheit (%) 97%