Learn More
1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-2-ylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10712377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10712377 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10477992 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10712377 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC03312DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 342404-46-0
Summenformel C14H12BNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 301.12
MDL-Nummer MFCD03086094
InChI-Schlüssel HXWLCYMHOULBJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylsulfonyl-2-indoleboronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-yl boronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-ylboronic acid, 1-phenylsulfonyl-2-indolylboronic acid, 1-phenylsulfonyl indole-2-boronic acid, 1-benzenesulfonyl indol-2-ylboronic acid, boronic acid,b-1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-yl, 1-benzenesulfonyl indol-2-yl boronic acid, acmc-209i5v, 1-phenylsulfonylindole-2-boronic acid
PubChem CID 2776228
IUPAC-Name [1-(benzolsulfonyl)indol-2-yl]Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2N1S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-2-ylboronic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 301.13