Learn More
[1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-3-yl]methanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10732483
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10732483 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10314092 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10732483 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC03109DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 89241-33-8
Summenformel C15H13NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 287.333
MDL-Nummer MFCD02682024
InChI-Schlüssel ZMLXSFMIPYDHIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylsulfonyl-1h-indol-3-yl methanol, 1-benzenesulfonyl indol-3-yl methanol, 1h-indole-3-methanol,1-phenylsulfonyl, 1-benzenesulfonyl-1h-indol-3-yl methanol, acmc-20ljqe, 1-benzenesulfonyl-1h-indol-3-ylmethanol, 3-hydroxymethyl-n-phenylsulfonyl indole, 1-phenylsulfonyl-1h-indole-3-methanol
PubChem CID 2776213
IUPAC-Name [1-(benzolsulfonyl)indol-3-yl]Methanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=C(C3=CC=CC=C32)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-3-yl]methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 287.34
Reinheit (%) 97%