Learn More
1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-2-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10794953
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10794953 250 mg 250 Milligramm
10691473 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10794953 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC03304CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 80360-23-2
Summenformel C15H11NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 285.32
MDL-Nummer MFCD03086091
InChI-Schlüssel NWVOBVXBWUGTTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylsulfonyl-1h-indole-2-carbaldehyde, 1-benzenesulfonyl indole-2-carbaldehyde, 1-benzenesulfonyl-1h-indole-2-carbaldehyde, 2-formyl-1-phenylsulfonyl-1h-indole, 2-formyl-1h-indol-1-yl phenyl sulfone, 1-phenylsulphonyl-1h-indole-2-carboxaldehyde, 1h-indole-2-carboxaldehyde,1-phenylsulfonyl, phenylsulfonyl-1h-indole-2-carbaldehyde
PubChem CID 2776223
IUPAC-Name 1-(benzolsulfonyl)indol-2-Carbaldehyd
SMILES O=CC1=CC2=CC=CC=C2N1S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Phenylsulfonyl)-1H-indole-2-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 285.32
Reinheit (%) 97%