Learn More
1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-2-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10532642
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10532642 1 g 1 Gramm
10371615 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10532642 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC03301DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 40899-93-2
Summenformel C15H11NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 301.316
MDL-Nummer MFCD03086089
InChI-Schlüssel QIWDUGKJAHJRAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylsulfonyl-1h-indole-2-carboxylic acid, 1-benzenesulfonyl indole-2-carboxylic acid, 1-benzenesulfonyl-1h-indole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylicacid, 1-phenylsulfonyl
PubChem CID 2776219
IUPAC-Name 1-(Benzolsylfonyl)-indol-2-carbonsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C3=CC=CC=C3C=C2C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Phenylsulfonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 301.32
Reinheit (%) 97%