Learn More
1-(Phenylsulfonyl)Indol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388506
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11388506 5 g 5 Gramm
11378506 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388506 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17566.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 40899-71-6 | C14H11NO2S | 257.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40899-71-6
Summenformel C14H11NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 257.31
MDL-Nummer MFCD00134318
InChI-Schlüssel VDWLCYCWLIKWBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylsulfonyl-1h-indole, 1-phenylsulfonyl indole, 1-benzenesulfonyl indole, 1-benzenesulfonyl-1h-indole, n-phenylsulfonylindole, 1-phenylsulphonyl indole, 1-phenylsulfonyl-indole, chembl82224
PubChem CID 315017
IUPAC-Name 1-(benzolsulfonyl)indol
SMILES O=S(=O)(N1C=CC2=CC=CC=C12)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Phenylsulfonyl)indole
Schmelzpunkt 77°C to 79°C
Siedepunkt 192°C (3 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1286712
Formelmasse 257.31
Reinheit (%) 98%