Learn More
1Phenylvinylboronsäurepinacolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499967
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15499967 1 g 1 Gramm
15409977 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499967 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53216.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 143825-84-7 | Molecular Formula: C14H19BO2 | Molecular Weight: 230.114 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143825-84-7
Summenformel C14H19BO2
Molekulargewicht (g/mol) 230.114
MDL-Nummer MFCD06659923
InChI-Schlüssel RMGBWPMWUZSIMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-phenylvinyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-phenylvinylboronic acid pinacol ester, 2-1-phenylethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-phenylethenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-phenylvinylboronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-phenylethenyl, 1-phenylvinylboronic acid pinacolester, 2-1-phenylvinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-1-phenylvinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 11031671
IUPAC-Name 4,4,5,5-tetramethyl-2-(1-phenylethenyl)-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C(=C)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 40°C to 42°C
Menge 1 g
Formelmasse 230.11
Reinheit (%) 95%