Learn More
1-Piperidinpropionsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11976391 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11976391 25 g 25 Gramm
11986391 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11976391
Marke: Thermo Scientific Acros 440050250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26371-07-3
Summenformel C8H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 157.21
MDL-Nummer MFCD00006515
InChI-Schlüssel LPDGWMLCUHULJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-piperidinepropionic acid, 1-piperidinepropanoic acid, 3-piperidin-1-yl propanoic acid, unii-6l69a7vpho, piperidine-1-propionic acid, 3-1-piperidinyl propanoic acid, 3-piperidinopropanoic acid, 6l69a7vpho, piperidinepropionic acid, 3-1-piperidinyl propionic acid
PubChem CID 117782
SMILES OC(=O)CCN1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Piperidinepropionic acid
Schmelzpunkt 86.0°C to 88.5°C
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
IUPAC-Name 3-Piperidin-1-ylpropansäure
Menge 25 g
Formelmasse 157.21
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Piperidinepropionic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.