Learn More
1-Propanol, ACS, >99.5 %, Alfa Aesar
N.V. - 594.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 71-23-8
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.10
MDL-Nummer MFCD00002941
InChI-Schlüssel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC-Name propan-1-ol
SMILES CCCO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11410630
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
043848.AP
500mL
43.20 €
500 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11380508
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
043848.K2
1L
55.60 €
1 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 12
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11370508
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
043848.K7
4 l
N.V.
4 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht online bestellt werden, da Preisänderungen vorbehalten sind. Bitte kontaktieren Sie unser Produktsupport-Team unter 02304 932-890 für weitere Informationen.
11390508
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
043848.M6
4 x 4L Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Chemische Identifikatoren
71-23-8
60.10
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
1031
propan-1-ol
C3H8O
MFCD00002941
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
CHEBI:28831
CCCO
Spezifikation
1-Propanol
71-23-8
C3H8O
1098242
Miscible with water,alcohols,ketones,aldehydes,ethers,glycols,aromatic and aliphatic hydrocarbons.
CCCO
60.10
CHEBI:28831
Flüssig
0.804 g/cm3 at 20°C
Alcohol-like
10mm Hg at 14°C
97°C
°C to 127°C
In ACS analysis
>99.5%
MFCD00002941
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
propan-1-ol
1031
60.1
ACS
824°C (1515°F)
1.385
15°C (59°F)
Farblos
500mL