Learn More
1-Pyrenebutylamine, TRC
Artikelnummer. 30425690
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30425690 50 mg -
30414949 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30425690 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP85000050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 205488-15-9
Summenformel C20 H19 N
Molekulargewicht (g/mol) 273.37
Synonym 1-Pyrenebutanamine, 1-(4-Aminobutyl)pyrene, 4-(1-Pyrenyl)butylamine, 1-Pyrenebutylamine
IUPAC-Name 4-pyren-1-ylbutan-1-amine
SMILES NCCCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pyrenebutylamine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H19N/c21-13-2-1-4-14-7-8-17-10-9-15-5-3-6-16-11-12-18(14)20(17)19(15)16/h3,5-12H,1-2,4,13,21H2
Formelmasse 273.1517