Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step™ Ultra TMB-Blotting-Lösung
Thermo Scientific™ 1-Step Ultra TMB-Blotting Solution ist ein erweitertes Einkomponenten-Meerrettich-Peroxidase-(HRP)-Substrat für Western Blotting und Immunhistochemie.
Marke: Thermo Scientific™ 37574
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.28000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ 1-Step Ultra TMB-Blotting Solution ist ein erweitertes Einkomponenten-Meerrettich-Peroxidase-(HRP)-Substrat für Western Blotting und Immunhistochemie.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Dieses ausfällende kolorimetrische Western-Blot-Substrat für HRP bietet eine hohe Sensitivität sowie im Vergleich zu vielen anderen chromogenen Substraten ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis und ein niedriges Hintergrundsignal. Die Blotting-Lösung enthält lösliches TMB (3,3«,5,5«-Tetramethylbenzidin), das sehr schnell mit dem Meerrettich-Peroxidaseenzym reagiert und so ein unlösliches dunkelblaues Präzipitat bildet, das nicht verblasst oder ausflockt. Das Substrat kann sowohl mit Nitrozellulose- als auch mit PVDF-Membranen eingesetzt werden. Die Blotting-Lösung wird gebrauchsfertig geliefert, ohne dass ein Anmischen erforderlich ist.Leistungsmerkmale:
Schnell – Proteinbänder in weniger als einer Minute sichtbar
Lichtecht – Proteinbänder nach der Membrantrocknung stabil
Empfindlich –Nachweisgrenze ähnlich wie beim Pierce ECL Western Blotting-Substrat
Chromogen – keine spezielle Ausrüstung zur Visualisierung erforderlich; erzeugt dunkelblaue Bänder
Gebrauchsfertig – keine organischen Lösungsmittel zur Auflösung und keine Verdünnung erforderlich
Empfohlen für:
- Chromogener Nachweis mithilfe des Western Blot-Verfahrens
- Chromogener Nachweis mit Immunhistochemie
- Nitrozellulosemembran-Blots
- PVDF-Membran-Blots
Spezifikation
Substrat | |
Flüssig | |
1-Step™ | |
TMB |
Kolorimetrisch | |
Nitrozellulose, PVDF | |
250 ml | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.