Learn More
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-indolincarbonsäure, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(Tert-butoxycarbonyl)-2-indolinecarboxylic acid |
CAS Min. % | 90.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 263.29 |
Reinheit (%) | 90% |