Learn More
1-tert-Butyl 4-(pentafluorphenyl) piperidin-1,4-dicarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1-tert-Butyl 4-(pentafluorophenyl) piperidine-1, 4-dicarboxylate |
| CAS Min. % | 95.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 395.32 |
| Reinheit (%) | 95% |