Learn More
1-(tert-butyl) 6-Methyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1,6-dicarboxylate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948348
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30948348 250 mg
30935076 25 g
30945777 100 mg
30932043 1 g
30943381 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30948348 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD00794072250mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(tert-butyl) 6-Methyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1,6-dicarboxylate
CAS 2377609-81-7
Summenformel C21H28BNO6
MDL-Nummer MFCD30717679
Menge 250 mg
SMILES O=C(C1=CC2=C(C=C1)C(B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)=CN2C(OC(C)(C)C)=O)OC
Molekulargewicht (g/mol) 401.26
Reinheit (%) 98%