Learn More
1-Tetralon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460893
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460893 500 g 500 Gramm
11450893 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460893 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13303.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 529-34-0 | C10H10O | 146.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 529-34-0
Summenformel C10H10O
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
MDL-Nummer MFCD00001688
InChI-Schlüssel XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-tetralone, 1-tetralone, 3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, tetralone, a-tetralone, 1-oxotetralin, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro, .alpha.-tetralone
PubChem CID 10724
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2H-naphthalen-1-on
SMILES O=C1CCCC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Tetralone
Schmelzpunkt 6°C to 8°C
Dichte 1.097
Siedepunkt 257°C
Flammpunkt 129°C (264°F)
Brechungsindex 1.5695
Menge 500 g
Beilstein 607374
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) 97%