Learn More
1-Thionaphthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11461327 1 g 1 Gramm
11471327 5 g 5 Gramm
11481327 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461327 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24876.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 529-36-2 | C10H7S | 159.23 g/mol
1-Thionaphthol is used to produce the di-[1]naphthyl disulfide. It is also used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Thionaphthol wird zur Herstellung von Di-[1]naphthyldisulfid verwendet. Es wird auch bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Diethylether und Ethanol. Schwer löslich in Wasser und verdünnten Alkalien.
Hinweise
Von der Luft fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Luft und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 529-36-2
Summenformel C10H7S
Molekulargewicht (g/mol) 159.23
MDL-Nummer MFCD00039599
InChI-Schlüssel SEXOVMIIVBKGGM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-naphthalenethiol, 1-thionaphthol, naphthalenethiol, 1-naphthylthiol, unii-9a78cp495h, 1-mercaptonaphthalene, .alpha.-naphthyl mercaptan, naphthalene thiol, 1-napthalenethiol, naphthalen-1-thiol
PubChem CID 68259
IUPAC-Name naphthalin-1-thiol
SMILES [S-]C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Thionaphthol
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in diethyl ether and ethanol. Slightly soluble in water and dilute alkalis.
Formelmasse 160.24
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Thionaphthol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.