Learn More
1-(Trimethylsiloxy)Cyclohexen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexen wird als Zwischenprodukt zur Komplexierung von Verbindungen, einschließlich natürlicher Produkte, verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 165°C |
| Chemischer Name oder Material | 1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene |
| Menge | 50 g |
| Flammpunkt | 42°C (107°F) |
| Brechungsindex | 1.447 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Dichte | 0.883 |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1859394 |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix. |
| Mehr anzeigen |