Learn More
1-Trimethylsilyl-1,4-pentadiyn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410248
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15410248
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53436.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 71789-10-1 | C8H12Si | 136.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Ammoniak.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71789-10-1
Summenformel C8H12Si
Molekulargewicht (g/mol) 136.27
MDL-Nummer MFCD00066350
InChI-Schlüssel JKYMNPFNLMDSFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trimethylsilyl-1,4-pentadiyne, trimethyl penta-1,4-diynyl silane, trimethyl penta-1,4-diyn-1-yl silane, 1,4-pentadiynyltrimethylsilane, silane,trimethyl-1,4-pentadiyn-1-yl
PubChem CID 144510
IUPAC-Name Trimethyl(penta-1,4-diynyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)C#CCC#C
Spezifikation
Siedepunkt 42°C (25mmHg)
Chemischer Name oder Material 1-Trimethylsilyl-1,4-pentadiyne
Menge 1 g
Strukturformel HC≡CCH2C≡CSi(CH3)3
UN-Nummer UN1993
Flammpunkt 8°C (46°F)
Formelmasse 136.27
Reinheit (%) 98%
Dichte 0.789