Learn More
1-(Trimethylsilyl)-1H-Benzotriazol, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 11926641
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
43183-36-4
C9H13N3Si
191.31
VHOLOZYRMQVHBK-UHFFFAOYSA-N
1-trimethylsilyl-1h-benzotriazole, 1-trimethylsilylbenzotriazole, 1-trimethylsilyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 1-trimethylsilyl-1,2,3-benzotriazole, 1-tms-1h-benzotriazole, acmc-1bn8x, n-trimethylsilylbenzotriazole, benzotriazol-1-yl trimethyl silane, 1-trimethylsilanyl-1h-benzotriazole
3558326
Benzotriazol-1-yl(trimethyl)silan
C[Si](C)(C)N1C2=CC=CC=C2N=N1
43183-36-4
C9H13N3Si
191.31
VHOLOZYRMQVHBK-UHFFFAOYSA-N
1-trimethylsilyl-1h-benzotriazole, 1-trimethylsilylbenzotriazole, 1-trimethylsilyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 1-trimethylsilyl-1,2,3-benzotriazole, 1-tms-1h-benzotriazole, acmc-1bn8x, n-trimethylsilylbenzotriazole, benzotriazol-1-yl trimethyl silane, 1-trimethylsilanyl-1h-benzotriazole
3558326
Benzotriazol-1-yl(trimethyl)silan
C[Si](C)(C)N1C2=CC=CC=C2N=N1
Chemischer Name oder Material 1-(Trimethylsilyl)-1H-benzotriazole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.0540g/mL
Siedepunkt 125.0°C to 126.0°C (3.0 mmHg)
Flammpunkt −3°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 5 g
Relative Dichte 1.054
Formelmasse 191.31
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(Trimethylsilyl)-1H-benzotriazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.