Learn More
1-Trimethylsilylmethanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058288
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11396856
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04251.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3219-63-4 | C4H12OSi | 104.224 g/mol
1-Trimethylsilylmethanol is used as nucleophile to resolve the racemate obtained from enantioselective esterification of naproxen (2-(6-methoxy-2-naphthyl) propionic acid) by lipases. It was also used as a nucleophilic hydroxymethylation agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Trimethylsilylmethanol wird als Nukleophil verwendet, um das aus der enantioselektiven Veresterung von Naproxen (2-(6-methoxy-2-naphthyl)-Propionsäure) durch Lipasen gewonnene Racemat zu lösen. Es wurde auch als nukleophiles Hydroxymethylierungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3219-63-4
Summenformel C4H12OSi
Molekulargewicht (g/mol) 104.224
MDL-Nummer MFCD00004596
InChI-Schlüssel ZQKNBDOVPOZPLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl methanol, 1-trimethylsilylmethanol, hydroxymethyltrimethylsilane, methanol, trimethylsilyl, silane, hydroxymethyl trimethyl, hydroxymethyl trimethylsilane, trimethylhydroxymethylsilane, methanol, 1-trimethylsilyl, trimethylsilyl-methanol, acmc-209hrr
PubChem CID 76692
IUPAC-Name Trimethylsilylmethanol
SMILES C[Si](C)(C)CO
Spezifikation
Siedepunkt 121°C to 122°C
Chemischer Name oder Material 1-Trimethylsilylmethanol
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1731486
Flammpunkt 31°C (87°F)
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 104.23
Reinheit (%) ≥98%
Brechungsindex 1.419
Dichte 0.827