Learn More
1-Tritylimidazol-4-Carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460838
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460838 5 g 5 Gramm
11450838 1 g 1 Gramm
11470838 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460838 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25272.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 33016-47-6 | C23H18N2O | 338.41 g/mol
1-Tritylimidazole-4-carboxaldehyde is used in the synthesis of histamine and girolline
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Tritylimidazol-4-carboxaldehyd wird bei der Synthese von Histamin und Girollin verwendet
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33016-47-6
Summenformel C23H18N2O
Molekulargewicht (g/mol) 338.41
MDL-Nummer MFCD02179554
InChI-Schlüssel YQYLLBSWWRWWAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tritylimidazole-4-carboxaldehyde, 1-trityl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-trityl-1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-trityl-imdazole-4-carboxadehyde, 4-formyl-1-tritylimidazole, 4-formyl-1-trityl-1h-imidazole, 1-trityl-4-formylimidazole, 1-triphenylmethyl imidazole-4-carbaldehyde, 1-triphenylmethyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-triphenylmethyl
PubChem CID 618233
SMILES O=CC1=CN(C=N1)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 1-Tritylimidazole-4-carboxaldehyde
Schmelzpunkt ∼192°C (decomposition)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
IUPAC-Name 1-Tritylimidazol-4-Carbaldehyd
Formelmasse 338.41
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.