Learn More
1-Tritylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11378636 5 g -
11368636 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378636 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17694.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein Synthesematerial-Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15469-97-3
Summenformel C22H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 310.40
MDL-Nummer MFCD00229427
InChI-Schlüssel NPZDCTUDQYGYQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trityl-1h-imidazole, 1-triphenylmethyl imidazole, n-tritylimidazole, 1-triphenylmethyl-1h-imidazole, clotrimazole impurity f, triphenylmethyl imidazole, 1-triphenylmethylimidazole, 1-tritylimidazol, pubchem23733, acmc-209dbb
PubChem CID 618231
SMILES C1=CN(C=N1)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Tritylimidazole
Schmelzpunkt 220°C to 224°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 238171
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name 1-(Triphenylmethyl-1H-imidazol
Formelmasse 310.4
Reinheit (%) 98%