Learn More
1-Undecin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11337885
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
2243-98-3
C11H20
MFCD00015063
YVSFLVNWJIEJRV-UHFFFAOYSA-N
75249
CHEBI:87545
Undec-1-yn
CCCCCCCCCC#C
2243-98-3
C11H20
MFCD00015063
YVSFLVNWJIEJRV-UHFFFAOYSA-N
75249
CHEBI:87545
Undec-1-yn
CCCCCCCCCC#C
1-Undecyne is used as a reagent organic synthesis. Further, it is used in the preparation of an antimalarial and antitrypanosomal agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Undecin wird als Reagenz in der organischen Synthese verwendet. Außerdem wird es bei der Herstellung eines antitrypanosomalen Malaria-Medikaments verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Äther, Ethanol und Benzol. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Undecyne
Schmelzpunkt -25°C
Dichte 0.77
Siedepunkt 196°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Geruch Characteristic
Strukturformel CH3(CH2)8C≡CH
Brechungsindex 1.431
Menge 10 g
Beilstein 1740043
Synonym 1-undecyne, rutylidene, unii-y07u3q24us, undecyne, acmc-1cr7r, 1-undecyne 10g
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone,ether,ethanol and benzene. Slightly miscible with water.
Molekulargewicht (g/mol) 152.281
Formelmasse 152.28
Reinheit (%) 97%