Learn More
Cadence Science™ 1-Weg-Luer-Adapter aus PEEK
Marke:  Cadence Science™ 3605
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11786609
  • 62.45 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
1-Weg-Luer-Adapter
PEEK
−50°C
250 °C
ISO 594
10 auf 32 Norm-Innengewinde für weibliches Luer-Lock
3 bar