Learn More
Velp Scientifica™ VSS2CCR2 DISPERGIERWERKZEUG .
Austauschbarer Stator und Rotor, flexibel, schnell und anwenderfreundlich. Velp Scientifica™ 10 bis 5000 ml Dispensiergerät für eine Vielzahl von Anwendungen mit hervorragender Leistung und Sicherheit.
Marke: Velp Scientifica™ A00000027
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.44000kg
Beschreibung
- Kann in wenigen Sekunden und ohne Hilfsmittel montiert werden
- Bestehend aus einem schnelllaufenden Rotor mit scharfen Klingen, die innerhalb eines mit Öffnungen versehenen feststehenden Stators angeordnet sind
- Dadurch ist der OV5 für die verschiedensten Anwendungen geeignet
Spezifikation
Dosierwerkzeug | |
Rotor: 15 mm, Stator: 20 mm | |
220 mm | |
OV5 Homogenisator | |
Je 1 |
10 ml bis 5 l | |
40 bis 175 mm | |
Papier- und Gewebeindustrie, Lebensmittelindustrie, Tabakindustrie, Medizin, Anwendungen zur Kontrolle der Abwasserbelastung | |
Gehäuse VSS2CCR2 |