Learn More
10-Hydroxy (E)-Amitriptylin, TRC
Artikelnummer. 30369480
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30369480 25 mg
30370577 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30369480 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46279025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64520-05-4
Summenformel C20H23NO
Molekulargewicht (g/mol) 293.4
Synonym (5E)-5-[3-(dimethylamino)propylidene]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol
SMILES CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Hydroxy (E)-Amitriptyline
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H23NO/c1-21(2)13-7-12-17-16-9-4-3-8-15(16)14-20(22)19-11-6-5-10-18(17)19/h3-6,8-12,20,22H,7,13-14H2,1-2H3/b17-12+
Formelmasse 293.178