Learn More
10-Hydroxy-Nortriptylin-Malat, TRC
Artikelnummer. 30399462
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30399462 25 mg -
30389534 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30399462 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94882025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74853-74-0
Summenformel C23H25NO
Molekulargewicht (g/mol) 395.45
Synonym (5E)-10,11-Dihydro-5-[3-(methylamino)propylidene]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol (2Z)-2-Butenedioate, (E)-10-Hydroxynortriptyline Maleate, 10-Hydroxy-(E)-nortriptyline Maleate, trans-10-Hydroxynortriptyline Maleate
SMILES CNCC/C=C/1\C2=CC=CC=C2CC(C3=CC=CC=C13)O.C(=C/C(=O)O)/C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Hydroxy Nortriptyline Maleate
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H21NO/c1-20-12-6-11-16-15-8-3-2-7-14(15)13-19(21)18-10-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19-21H,6,12-13H2,1H3/b16-11+
Formelmasse 395.1733