Learn More
10-Oxo Docetaxel, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479657
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16479657 5 mg -
16477118 10 mg 10 Milligramm
16441629 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16479657 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16674
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 10-Oxo Docetaxel (Docetaxel Impurity 1) is a novel taxoid having remarkable anti-tumor properties and a Docetaxel intermediate.
10-Oxo Docetaxel (Docetaxel Impurity 1) is a novel taxoid having remarkable anti-tumor properties and a Docetaxel intermediate.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Oxo Docetaxel
CAS 167074-97-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C43H51NO14
Menge 5 mg
Synonym Docetaxel Impurity 1
SMILES CC(O[C@@]1([C@](C[C@@H]2O)([H])OC1)[C@@]([C@@]2(C3=O)C)([H])[C@@H]([C@@](C4(C)C)(C[C@H](OC([C@H](O)[C@H](C5=CC=CC=C5)NC(OC(C)(C)C)=O)=O)C(C)=C4C3=O)O)OC(C6=CC=CC=C6)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 805.86
Formelmasse 805.86
Reinheit (%) 93.89%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death