Learn More
10-(Pentafluorphenoxycarbonyl)decyltrimethoxysilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478785
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15478785 250 mg 250 Milligramm
15468785 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478785 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34117.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 944721-52-2 | C20H29F5O5Si | 472.524 g/mol
It finds its application in optimized immobilization of lectins using self-assembled monolayers on polysilicon encoded materials for cell tagging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet seine Anwendung in der optimierten Immobilisierung von Lektinen mit selbst zusammengesetzten Monoschichten auf Polysilikon-codierten Materialien für die Zellmarkierung.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Den Behälter dicht verschlossen halten und an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 944721-52-2
Summenformel C20H29F5O5Si
Molekulargewicht (g/mol) 472.524
MDL-Nummer MFCD13181915
InChI-Schlüssel KSYPNQIBGIOYPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 11-pentafluorophenylundecanoato trimethoxysilane, 10-pentafluorophenoxycarbonyl decyltrimethoxysilane, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 11-trimethoxysilyl undecanoate
PubChem CID 23582157
IUPAC-Name (2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl)-11-trimethoxysilylundecanoat
SMILES CO[Si](CCCCCCCCCCC(=O)OC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(OC)OC
Spezifikation
Siedepunkt 145°C to 150°C (0.05mmHg)
Chemischer Name oder Material 10-(Pentafluorophenoxycarbonyl)decyltrimethoxysilane
Menge 250 mg
Brechungsindex 1.4370-1.4410
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 472.52
Reinheit (%) 95%