Learn More
10-Undecenoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458506
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16458506 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16458506 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0914
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 10-Undecenoic acid was used as a starting reagent in the syntheses of Pheromone (11Z)-hexadecenal.
10-Undecenoic acid was used as a starting reagent in the syntheses of Pheromone (11Z)-hexadecenal.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Undecenoic acid
Physikalische Form Liquid
CAS 112-38-9
Farbe Colorless
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H20O2
Synonym Undecylenic acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (271.33 mM)
SMILES C=CCCCCCCCCC(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 184.28
Formelmasse 184.28
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research