Learn More
Labconco™ 100 ml-Fläschchen in Birnenform
Artikelnummer. 17213364 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
17213364 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17213364 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 7551600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00 €
    115.10 € / 1 Stück
    Sparen 5.90 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Birnenförmiger Kolben für CehtriVap-Konzentratoren.
  • 100 ml-Borosilikatglaskolben mit 19/22 STJ
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Typ Flask
Volumen (metrisch) 100 ml