Learn More
10058-F4, MedChemExpress
Beschreibung
10058-F4 is a c-Myc inhibitor that prevents c-Myc-Max dimerization and transactivation of c-Myc target gene expression.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 10058-F4 |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 403811-55-2 |
| Farbe | Yellow |
| Menge | 10 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C12H11NOS2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 41 mg/mL (164.43 mM) |
| SMILES | O=C1NC(S/C1=C/C2=CC=C(CC)C=C2)=S |
| Mehr anzeigen |