Få mere at vide
ABX-1431, MedChemExpress
Produktkode 16435666
Encompass_Preferred
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek
100 Milligramm
25 Milligramm
Produktkode Menge unitSize
16435666 100 mg 100 Milligramm
16463276 25 mg 25 Milligramm
16461137 50 mg -
16424888 10 mg -
4 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 16435666
missing translation for 'mfr': Medchem Express HY117632
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
MedChemExpress ABX-1431 is a highly potent, selective, and orally available, CNS-penetrant monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor with an IC50 of 14 nM.
ABX-1431 is a highly potent, selective, and orally available, CNS-penetrant monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor with an IC50 of 14 nM.
Tekniske data
Chemischer Name oder Material ABX-1431
Physikalische Form Powder
CAS 1446817-84-0
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H22F9N3O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (246.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCN(CC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2N3CCCC3)CC1)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 507.39
Formelmasse 507.39
Reinheit (%) 99.67%
Güte Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.